2-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]ethansulfonsyre, Millipore®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: BES, 2-(Bis(2-hydroxyethyl)amino)ethanesulphonic acid, N,N-Bis-(2-hydroxyethyl)-2-ethanesulphonic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.15228.0025 1.15228.9010 1.15228.0250
1.15228.0025EA 654 DKK
1.15228.0025 1.15228.9010 1.15228.0250
2-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]ethansulfonsyre, Millipore®
2-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]ethansulfonsyre
Formel: C₆H₁₅NO₅S
Molekylvægt: 213.25 g/mol
Kogepunkt: 405
Smeltepunkt: 152…156 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007533
CAS-nummer: 10191-18-1
EINECS: 233-465-5