2-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]ethansulfonsyre, Millipore®
Leverandør: Merck Millipore Calbiochem
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
391334-100 391334-25
391334-100EA 3370 DKK
391334-100 391334-25
2-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]ethansulfonsyre, Millipore®
2-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]ethansulfonsyre
Formel: C₆H₁₅NO₅S
Kogepunkt: 405 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 152…156 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007533
CAS-nummer: 10191-18-1
EINECS: 233-465-5