2,2-Diethoxypropionitrile ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2,2-Diethoxypropanenitrile
D2866-25ML D2866-5ML
TCIAD2866-25MLEA 1490 DKK
TCIAD2866-25ML TCIAD2866-5ML
2,2-Diethoxypropionitrile ≥98.0% (by GC)
2,2-Diethoxypropionitrile
Formel: C₇H₁₃NO₂
Molekylvægt: 143.19 g/mol
Kogepunkt: 79°C
Flammepunkt: 44°C
MDL Number: MFCD00209573
CAS-nummer: 56011-12-2
UN nummer: 1993
ADR: 3 III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %