8-Dimethylamino-1-octanol ≥93.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
D2846-1G
D2846-5G
TCIAD2846-1GEA
559
DKK
TCIAD2846-1G
TCIAD2846-5G
8-Dimethylamino-1-octanol ≥93.0% (by GC)
8-Dimethylamino-1-octanol
Formel:
C₁₀H₂₃NO |
MDL Number:
MFCD03701100 CAS-nummer: 29823-87-8 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 93.0 % |