1,5-Dichlor-1,1,3,3,5,5-hexamethyltrisiloxan ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
D2825-5G D2825-25G
TCIAD2825-5GEA 755 DKK
TCIAD2825-5G TCIAD2825-25G
1,5-Dichlor-1,1,3,3,5,5-hexamethyltrisiloxan ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1,5-Dichlor-1,1,3,3,5,5-hexamethyltrisiloxan
Formel: C₆H₁₈Cl₂O₂Si₃
Kogepunkt: 184°C
Flammepunkt: 76°C
MDL Number: MFCD00045147
CAS-nummer: 3582-71-6
EINECS: 222-707-5
UN nummer: 2987
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a9218de3ba28c374c0ed0ab1e73188ba6e3d1dc4&vid=a9218de3ba28c374c0ed0ab1e73188ba6e3d1dc4&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %