3,4-Dimethoxythiophene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
D2728-1G D2728-5G
TCIAD2728-1GEA 337 DKK
TCIAD2728-1G TCIAD2728-5G
3,4-Dimethoxythiophene ≥98.0% (by GC)
3,4-Dimethoxythiophene
Formel: C6H8O2S
Flammepunkt: 107°C
MDL Number: MFCD01096546
CAS-nummer: 51792-34-8
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White or Colorless to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %