Dichlorodiisopropylsilane ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
D2603-25G
D2603-5G
TCIAD2603-25GEA
632
DKK
TCIAD2603-25G
TCIAD2603-5G
Dichlorodiisopropylsilane ≥98.0% (by GC)
Dichlorodiisopropylsilane
Formel:
C₆H₁₄Cl₂Si Kogepunkt: 170°C Flammepunkt: 43°C |
MDL Number:
MFCD00054895 CAS-nummer: 7751-38-4 UN nummer: 2985 ADR: 3,II |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |