4-Methyl-N-phenyl-N-(p-tolyl)aniline ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
D2347-1G D2347-25G D2347-5G
TCIAD2347-1GEA 337 DKK
TCIAD2347-1G TCIAD2347-25G TCIAD2347-5G
4-Methyl-N-phenyl-N-(p-tolyl)aniline ≥98.0% (by GC)
4-Methyl-N-phenyl-N-(p-tolyl)aniline
Formel: C₂₀H₁₉N
MDL Number: MFCD00145004
CAS-nummer: 20440-95-3
EINECS: 243-822-7
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 108.0 to 111.0 deg-C