4,4'-Dimethoxyoctafluorobiphenyl ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Octafluoro-4,4'-dimethoxybiphenyl
D2330-1G D2330-5G
TCIAD2330-1GEA 321 DKK
TCIAD2330-1G TCIAD2330-5G
4,4'-Dimethoxyoctafluorobiphenyl ≥98.0% (by GC)
4,4'-Dimethoxyoctafluorobiphenyl
Formel: C₁₄H₆F₈O₂
Molekylvægt: 358.19 g/mol
MDL Number: MFCD00039802
CAS-nummer: 2200-71-7
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 86.0 to 88.0 deg-C