(3S)-(-)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: (S)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine, (S)-(-)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine
D2193-1G D2193-5G
TCIAD2193-1GEA 838 DKK
TCIAD2193-1G TCIAD2193-5G
(3S)-(-)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine ≥98.0% (by GC)
(3S)-(-)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine
Formel: C₆H₁₄N₂
Molekylvægt: 114.19 g/mol
Kogepunkt: 164°C
Flammepunkt: 51°C
MDL Number: MFCD00191348
CAS-nummer: 132883-44-4
UN nummer: 2734
ADR: 8 II
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -13.0 to -16.0 deg (C=10, EtOH)