3,4-Diacetoxybenzaldehyde ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
D2042-25G D2042-5G
TCIAD2042-25GEA 2670 DKK
TCIAD2042-25G TCIAD2042-5G
3,4-Diacetoxybenzaldehyde ≥98.0% (by GC)
3,4-Diacetoxybenzaldehyde
Formel: C₁₁H₁₀O₅
MDL Number: MFCD00143057
CAS-nummer: 67727-64-4
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 52.0 to 56.0 deg-C