Ethyl-3,3-diethoxyacrylate ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 3,3-Diethoxyacrylic Acid Ethyl Ester
D2006-25G D2006-5G
TCIAD2006-25GEA 4150 DKK
TCIAD2006-25G TCIAD2006-5G
Ethyl-3,3-diethoxyacrylate ≥95.0% (by GC)
Ethyl-3,3-diethoxyacrylate
Formel: C₉H₁₆O₄
Kogepunkt: 132°C
Flammepunkt: 102°C
MDL Number: MFCD00012220
CAS-nummer: 32002-24-7
EINECS: 250-890-1
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %