3-Decen-2-one ≥93.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
D1933-25ML D1933-5ML
TCIAD1933-25MLEA 312 DKK
TCIAD1933-25ML TCIAD1933-5ML
3-Decen-2-one ≥93.0% (by GC)
3-Decen-2-one
Formel: C₁₀H₁₈O
Kogepunkt: 109°C
Flammepunkt: 92°C
MDL Number: MFCD00015700
CAS-nummer: 10519-33-2
EINECS: 234-059-0
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Purity (GC) min. 93.0 %