Disodium dimercaptomaleonitrile ≥90.0% (by total nitrogen basis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
D1930-1G D1930-5G
TCIAD1930-1GEA 624 DKK
TCIAD1930-1G TCIAD1930-5G
Disodium dimercaptomaleonitrile ≥90.0% (by total nitrogen basis)
Disodium dimercaptomaleonitrile
Formel: C₄H₂N₂S₂
MDL Number: MFCD00060122
CAS-nummer: 5466-54-6
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Amber powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 90.0 %