1,3-Diphenyltetramethyldisilazane ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
Tetramethyl-1,3-diphenyldisilazane, Bis(dimethyl(phenyl)silyl)amine
D1816-25ML
D1816-5ML
TCIAD1816-25MLEA
1780
DKK
TCIAD1816-25ML
TCIAD1816-5ML
1,3-Diphenyltetramethyldisilazane ≥95.0% (by GC)
1,3-Diphenyltetramethyldisilazane
Formel:
C₁₆H₂₃NSi₂ Molekylvægt: 285.54 g/mol Kogepunkt: 146°C Flammepunkt: 162°C |
MDL Number:
MFCD00042916 CAS-nummer: 3449-26-1 EINECS: 222-372-5 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |