1,3-Diphenyltetramethyldisilazane ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
D1816-25ML D1816-5ML
TCIAD1816-25MLEA 1780 DKK
TCIAD1816-25ML TCIAD1816-5ML
1,3-Diphenyltetramethyldisilazane ≥95.0% (by GC)
1,3-Diphenyltetramethyldisilazane
Formel: C₁₆H₂₃NSi₂
Kogepunkt: 146°C
Flammepunkt: 162°C
MDL Number: MFCD00042916
CAS-nummer: 3449-26-1
EINECS: 222-372-5
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %