1,3-Divinyltetramethyldisiloxane ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
D1780-25ML D1780-100ML
TCIAD1780-25MLEA 197 DKK
TCIAD1780-25ML TCIAD1780-100ML
1,3-Divinyltetramethyldisiloxane ≥98.0% (by GC)
1,3-Divinyltetramethyldisiloxane
Formel: C₈H₁₈OSi₂
Kogepunkt: 139°C
Flammepunkt: 24°C
MDL Number: MFCD00014933
CAS-nummer: 2627-95-4
EINECS: 220-099-6
UN nummer: 1993
ADR: 3,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %