1,3-Divinyl-1,1,3,3-tetramethyldisilazane ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1,1,3,3-Tetramethyl-1,3-divinyldisilazane
D1769-5ML D1769-25ML
TCIAD1769-5MLEA 132 DKK
TCIAD1769-5ML TCIAD1769-25ML
1,3-Divinyl-1,1,3,3-tetramethyldisilazane ≥95.0% (by GC)
1,3-Divinyl-1,1,3,3-tetramethyldisilazane
Formel: C₈H₁₉NSi₂
Molekylvægt: 185.42 g/mol
Kogepunkt: 160°C
Flammepunkt: 42°C
MDL Number: MFCD00042846
CAS-nummer: 7691-02-3
EINECS: 231-701-1
UN nummer: 2920
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cd4e7f4f2ccf2ab147a6a56987ec2b22b9abe64e&vid=6521f951a7fde16951b7066bafe906cfa3a3a605&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %