2,5-Dichloroterephthalonitrile ≥99.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
D1734-1G D1734-5G
TCIAD1734-1GEA 1310 DKK
TCIAD1734-1G TCIAD1734-5G
2,5-Dichloroterephthalonitrile ≥99.0% (by GC)
2,5-Dichloroterephthalonitrile
Formel: C₈H₂Cl₂N₂
MDL Number: MFCD00059584
CAS-nummer: 1897-43-4
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 210.0 to 217.0 deg-C