1,3-Diphenylisobenzofuran ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
D1520-25G D1520-5G
TCIAD1520-25GEA 2010 DKK
TCIAD1520-25G TCIAD1520-5G
1,3-Diphenylisobenzofuran ≥97.0% (by GC)
1,3-Diphenylisobenzofuran
Formel: C₂₀H₁₄O
MDL Number: MFCD00005931
CAS-nummer: 5471-63-6
EINECS: 226-808-5
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 129.0 to 134.0 deg-C