2,3-Dibromo-2,3-dimethylbutane ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
D1067-25G D1067-5G
TCIAD1067-25GEA 1100 DKK
TCIAD1067-25G TCIAD1067-5G
2,3-Dibromo-2,3-dimethylbutane ≥98.0% (by GC)
2,3-Dibromo-2,3-dimethylbutane
Formel: C₆H₁₂Br₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00053168
CAS-nummer: 594-81-0
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in hot Methanol almost transparency