2,3-Dichlorotetrahydrofuran ≥90.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
D0985-25G D0985-5G
TCIAD0985-25GEA 2710 DKK
TCIAD0985-25G TCIAD0985-5G
2,3-Dichlorotetrahydrofuran ≥90.0% (by GC)
2,3-Dichlorotetrahydrofuran
Formel: C₄H₆Cl₂O
Kogepunkt: 63°C
MDL Number: MFCD00059736
CAS-nummer: 3511-19-1
EINECS: 222-513-0
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %