1,4-Diphenylsemicarbazide ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
D0913-25G D0913-5G
TCIAD0913-25GEA 1670 DKK
TCIAD0913-25G TCIAD0913-5G
1,4-Diphenylsemicarbazide ≥98.0% (by HPLC)
1,4-Diphenylsemicarbazide
Formel: C₁₃H₁₃N₃O
MDL Number: MFCD00020635
CAS-nummer: 621-12-5
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 177.0 to 183.0 deg-C