2,2-Dimethyl-1,3-dichloropropane ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1,3-Dichloro-2,2-dimethylpropane, 1,3-Dichloroneopentane
D0870-25G D0870-5G
TCIAD0870-25GEA 1750 DKK
TCIAD0870-25G TCIAD0870-5G
2,2-Dimethyl-1,3-dichloropropane ≥95.0% (by GC)
2,2-Dimethyl-1,3-dichloropropane
Formel: C₅H₁₀Cl₂
MDL Number: MFCD00039363
CAS-nummer: 29559-55-5
UN nummer: 1993
ADR: 3,III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %