3,5-Diethoxycarbonyl-1,4-dihydro-2,4,6-collidine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
D0558-1G D0558-5G D0558-25G
TCIAD0558-1GEA 132 DKK
TCIAD0558-1G TCIAD0558-5G TCIAD0558-25G
3,5-Diethoxycarbonyl-1,4-dihydro-2,4,6-collidine ≥98.0% (by GC)
3,5-Diethoxycarbonyl-1,4-dihydro-2,4,6-collidine
Formel: C₁₄H₂₁NO₄
MDL Number: MFCD00005950
CAS-nummer: 632-93-9
EINECS: 211-188-0
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 129.0 to 133.0 deg-C