4,4'-Dithiodimorpholine ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
D0282-25G D0282-500G
TCIAD0282-25GEA 132 DKK
TCIAD0282-25G TCIAD0282-500G
4,4'-Dithiodimorpholine ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
4,4'-Dithiodimorpholine
Formel: C₈H₁₆N₂O₂S₂
Smeltepunkt: 125°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00023319
CAS-nummer: 103-34-4
EINECS: 203-103-0
Merck Index: 14,03372
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %