(S)-(-)-2,6-Dimethyl-8-hydroxy-2-octen ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
C3619-25ML
C3619-5ML
TCIAC3619-25MLEA
468
DKK
TCIAC3619-25ML
TCIAC3619-5ML
(S)-(-)-2,6-Dimethyl-8-hydroxy-2-octen ≥98.0% (by GC)
(S)-(-)-2,6-Dimethyl-8-hydroxy-2-octen
Formel:
C₁₀H₂₀O Kogepunkt: 118°C Flammepunkt: 102°C |
MDL Number:
MFCD00063214 CAS-nummer: 7540-51-4 EINECS: 231-415-7 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Optical purity (GC) | min. 96.0 ee% |