1-Cyclopentylethanone ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
C3585-1G
C3585-5G
TCIAC3585-1GEA
329
DKK
TCIAC3585-1G
TCIAC3585-5G
1-Cyclopentylethanone ≥98.0% (by GC)
1-Cyclopentylethanone
Formel:
C₇H₁₂O Kogepunkt: 156°C |
MDL Number:
MFCD00060799 CAS-nummer: 6004-60-0 UN nummer: 1224 ADR: 3,III |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |