3-Chloro-4-methylbenzaldehyde ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
C3499-1G C3499-5G
TCIAC3499-1GEA 230 DKK
TCIAC3499-1G TCIAC3499-5G
3-Chloro-4-methylbenzaldehyde ≥98.0% (by GC)
3-Chloro-4-methylbenzaldehyde
Formel: C₈H₇ClO
Kogepunkt: 232°C
Smeltepunkt: 30°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD06411284
CAS-nummer: 3411-03-8
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %