2-Chloroquinoxaline ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
C3492-1G C3492-5G
TCIAC3492-1GEA 296 DKK
TCIAC3492-1G TCIAC3492-5G
2-Chloroquinoxaline ≥98.0% (by GC)
2-Chloroquinoxaline
Formel: C₈H₅ClN₂
Molekylvægt: 164.5917 g/mol
Kogepunkt: 100°C
MDL Number: MFCD00043907
CAS-nummer: 1448-87-9
EINECS: 215-905-8
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 46.0 to 50.0 deg-C