3-Chlorphthalicanhydrid ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
4-Chloroisobenzofuran-1,3-dione
C3489-25G
C3489-5G
TCIAC3489-25GEA
879
DKK
TCIAC3489-25G
TCIAC3489-5G
3-Chlorphthalicanhydrid ≥98.0% (by GC)
3-Chlorphthalicanhydrid
Formel:
C₈H₃ClO₃ Molekylvægt: 182.56 g/mol Kogepunkt: 170°C |
MDL Number:
MFCD00023107 CAS-nummer: 117-21-5 EINECS: 204-179-8 |
Specifikationer Testresultater
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Morpholine Method) | min. 96.0 % |
Melting point | 126.0 to 130.0 deg-C |