Cobalt naphthenate (Co ∼ 8%)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Naphthenic Acid Cobalt Salt
C3480-25G C3480-500G
TCIAC3480-25GEA 132 DKK
TCIAC3480-25G TCIAC3480-500G
Cobalt naphthenate (Co ∼ 8%)
Cobalt naphthenate
Formel: C₂₂H₁₄CoO₄
Molekylvægt: 401.28 g/mol
Flammepunkt: 48°C
MDL Number: MFCD02094763
CAS-nummer: 61789-51-3
EINECS: 263-064-0
UN nummer: 1993
ADR: 3 III
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Gray to Dark purple to Black clear liquid to cloudy liquid
Cobalt 7.5 to 8.4 %