Cucurbitacin B ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
(R,E)-6-((2S,8S,9R,10R,13R,14S,16R,17R)-2,16-Dihydroxy-4,4,9,13,14-pentamethyl-3,11-dioxo-2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl)-6-hydroxy-2-methyl-5-oxohept-3-en-2-yl acetate
C3442-5MG
C3442-25MG
TCIAC3442-5MGEA
1240
DKK
TCIAC3442-5MG
TCIAC3442-25MG
Cucurbitacin B ≥98.0% (by HPLC)
Cucurbitacin B
Formel:
C₃₂H₄₆O₈ Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD07778083 CAS-nummer: 6199-67-3 UN nummer: 2811 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,02614 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Water | max. 5.0 % |