2-Chloro-10-(3-chloropropyl)-10H-phenothiazine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
C3394-250MG C3394-1G
TCIAC3394-250MGEA 1570 DKK
TCIAC3394-250MG TCIAC3394-1G
2-Chloro-10-(3-chloropropyl)-10H-phenothiazine ≥98.0% (by GC)
2-Chloro-10-(3-chloropropyl)-10H-phenothiazine
Formel: C₁₅H₁₃Cl₂NS
Molekylvægt: 310.24 g/mol
Kogepunkt: 135°C
MDL Number: MFCD01247123
CAS-nummer: 2765-59-5
EINECS: 220-438-8
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %