3-Chlor-2-iodtoluen ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Chloro-2-iodo-3-methylbenzene
C3364-5G C3364-25G
TCIAC3364-5GEA 435 DKK
TCIAC3364-5G TCIAC3364-25G
3-Chlor-2-iodtoluen ≥95.0% (by GC)
3-Chlor-2-iodtoluen
Formel: C₇H₆ClI
Kogepunkt: 125°C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00051756
CAS-nummer: 5100-98-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bb1c2a86355fd3e5c2d07f4ab1b38255b5315423&vid=bb1c2a86355fd3e5c2d07f4ab1b38255b5315423&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to lump
Purity (GC) min. 95.0 %