5-Chlor-2-(trifluormethyl)phenol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Chloro-4-(trifuloromethyl)phenol, 1-Chlor-2-hydroxy-5-(trifluormethyl)benzol, 3-Chloro-4-hydroxybenzotrifluoride, 2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenol
C3355-25G C3355-5G
TCIAC3355-25GEA 2840 DKK
TCIAC3355-25G TCIAC3355-5G
5-Chlor-2-(trifluormethyl)phenol ≥98.0% (by GC)
5-Chlor-2-(trifluormethyl)phenol
Formel: C₇H₄ClF₃O
Molekylvægt: 196.56 g/mol
Kogepunkt: 66°C
Flammepunkt: 68°C
MDL Number: MFCD00042217
CAS-nummer: 35852-58-5
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %