3-Chlor-p-cresol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3-Chloro-4-methylphenol, 1-Chloro-3-hydroxy-6-methylbenzene
C3333-5G C3333-25G
TCIAC3333-5GEA 304 DKK
TCIAC3333-5G TCIAC3333-25G
3-Chlor-p-cresol ≥98.0% (by GC)
3-Chlor-p-cresol
Formel: C₇H₇ClO
Molekylvægt: 142.58 g/mol
Kogepunkt: 228°C
MDL Number: MFCD00060319
CAS-nummer: 615-62-3
EINECS: 210-439-1
UN nummer: 3437
ADR: 6.1 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=91b58a9e5b03d37f2803ddfe37a77d61f7cd9956&vid=91b58a9e5b03d37f2803ddfe37a77d61f7cd9956&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 51.0 to 55.0 deg-C