2-Chlor-5-iodtoluen ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Chloro-4-iodo-2-methylbenzene
C3318-25G C3318-5G
TCIAC3318-25GEA 2590 DKK
TCIAC3318-25G TCIAC3318-5G
2-Chlor-5-iodtoluen ≥98.0% (by GC)
2-Chlor-5-iodtoluen
Formel: C₇H₆ClI
Molekylvægt: 252.48 g/mol
Kogepunkt: 240°C
Smeltepunkt: 10°C
MDL Number: MFCD03093903
CAS-nummer: 116632-41-8
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %