3-Chlor-5-(trifluormethyl)benzonitril ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 3-Chloro-5-cyanobenzotrifluoride
C3307-5G C3307-25G
TCIAC3307-5GEA 567 DKK
TCIAC3307-5G TCIAC3307-25G
3-Chlor-5-(trifluormethyl)benzonitril ≥98.0% (by GC)
3-Chlor-5-(trifluormethyl)benzonitril
Formel: C₈H₃ClF₃N
Molekylvægt: 205.57
MDL Number: MFCD04115854
CAS-nummer: 693245-52-2
UN nummer: 3276
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=66d8360d242185c8f87b263730b5215bcef3387f&vid=66d8360d242185c8f87b263730b5215bcef3387f&prid=web&clid=SAPDAM
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %