2-Chloro-5-(chloromethyl)thiazole ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
C3295-25G
C3295-5G
TCIAC3295-25GEA
509
DKK
TCIAC3295-25G
TCIAC3295-5G
2-Chloro-5-(chloromethyl)thiazole ≥98.0% (by GC)
2-Chloro-5-(chloromethyl)thiazole
Formel:
C₄H₃Cl₂NS Smeltepunkt: 35°C Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD01073549 CAS-nummer: 105827-91-6 EINECS: 429-830-5 UN nummer: 2922 ADR: 8,II |
Specifikationer Testresultater
Appearance | White to Light yellow powder to lump |
Purity (GC) | min. 98.0 % |