3-Chlor-2-methoxybenzoesyre ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
C3261-1G
C3261-5G
TCIAC3261-1GEA
501
DKK
TCIAC3261-1G
TCIAC3261-5G
3-Chlor-2-methoxybenzoesyre ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-Chlor-2-methoxybenzoesyre
Formel:
C₈H₇ClO₃ Molekylvægt: 186.59 g/mol Opbevaringstemperatur: Køleskab |
MDL Number:
MFCD00179306 CAS-nummer: 3260-93-3 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 120.0 to 124.0 deg-C |