(S)-1-(Chloroacetyl)-2-pyrrolidinecarbonitrile ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (S)-1-(2-Chloroacetyl)pyrrolidine-2-carbonitrile, (S)-1-(Chloroacetyl)-2-cyanopyrrolidine
C3202-25G C3202-5G
TCIAC3202-25GEA 2260 DKK
TCIAC3202-25G TCIAC3202-5G
(S)-1-(Chloroacetyl)-2-pyrrolidinecarbonitrile ≥98.0% (by GC)
(S)-1-(Chloroacetyl)-2-pyrrolidinecarbonitrile
Formel: C₇H₉ClN₂O
Molekylvægt: 172.61 g/mol
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD08689902
CAS-nummer: 207557-35-5
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 62.0 to 66.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -150.0 to -160.0 deg (C=1, MeOH)