3-Chlor-4-methylanisol ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
2-Chloro-4-methoxy-1-methylbenzene, 3-Chloro-4-methylanisole, 2-Chloro-4-methoxytoluene
C3190-5G
C3190-25G
TCIAC3190-5GEA
411
DKK
TCIAC3190-5G
TCIAC3190-25G
3-Chlor-4-methylanisol ≥95.0% (by GC)
3-Chlor-4-methylanisol
Formel:
C₈H₉ClO Kogepunkt: 213°C |
MDL Number:
MFCD00087376 CAS-nummer: 54788-38-4 |
|
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |