1-Chloro-2-naphthol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Chloronaphthalen-2-ol
C3175-1G C3175-5G
TCIAC3175-1GEA 362 DKK
TCIAC3175-1G TCIAC3175-5G
1-Chloro-2-naphthol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1-Chloro-2-naphthol
Formel: C₁₀H₇ClO
Molekylvægt: 178.62 g/mol
Kogepunkt: 157°C
MDL Number: MFCD00997084
CAS-nummer: 633-99-8
EINECS: 211-200-4
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 66.0 to 70.0 deg-C