Cyclopentanecarbonitrile ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
C3167-5ML
C3167-25ML
TCIAC3167-5MLEA
846
DKK
TCIAC3167-5ML
TCIAC3167-25ML
Cyclopentanecarbonitrile ≥98.0% (by GC)
Cyclopentanecarbonitrile
Formel:
C₆H₉N Kogepunkt: 168°C Flammepunkt: 56°C |
MDL Number:
MFCD00013741 CAS-nummer: 4254-02-8 EINECS: 224-229-2 UN nummer: 1992 ADR: 3,III |
Specifikationer Testresultater
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |