1-(4-Chlorophenyl)cyclobutanecarbonitrile ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-(4-Chlorophenyl)-1-cyclobutanecarbonitrile
C3161-5G C3161-25G
TCIAC3161-5GEA 1650 DKK
TCIAC3161-5G TCIAC3161-25G
1-(4-Chlorophenyl)cyclobutanecarbonitrile ≥98.0% (by GC)
1-(4-Chlorophenyl)cyclobutanecarbonitrile
Formel: C₁₁H₁₀ClN
Kogepunkt: 112°C
MDL Number: MFCD00065239
CAS-nummer: 28049-61-8
EINECS: 248-799-7
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %