2-Chloro-4,6-diphenylpyrimidine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
C3123-1G C3123-5G
TCIAC3123-1GEA 403 DKK
TCIAC3123-1G TCIAC3123-5G
2-Chloro-4,6-diphenylpyrimidine ≥98.0% (by GC)
2-Chloro-4,6-diphenylpyrimidine
Formel: C₁₆H₁₁ClN₂
MDL Number: MFCD00030776
CAS-nummer: 2915-16-4
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 113.0 to 117.0 deg-C