5-Chlor-2-fluorbenzaldehyd ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
C3114-5G C3114-25G
TCIAC3114-5GEA 747 DKK
TCIAC3114-5G TCIAC3114-25G
5-Chlor-2-fluorbenzaldehyd ≥98.0% (by GC)
5-Chlor-2-fluorbenzaldehyd
Formel: C₇H₄ClFO
MDL Number: MFCD03094518
CAS-nummer: 96515-79-6
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 35.0 to 39.0 deg-C