3-Chlor-5-Fluoranilin ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
C3052-1G C3052-5G
TCIAC3052-1GEA 288 DKK
TCIAC3052-1G TCIAC3052-5G
3-Chlor-5-Fluoranilin ≥97.0% (by GC, titration analysis)
3-Chlor-5-Fluoranilin
Formel: C₆H₅ClFN
Molekylvægt: 145.56 g/mol
Kogepunkt: 98°C
MDL Number: MFCD03407962
CAS-nummer: 4863-91-6
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance Orange to Amber to Dark red clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %