5-Cyano-2-methylpyridine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverandør: TCI
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
6-Methylnicotinonitrile, 5-Cyano-2-picoline
C3050-1G
C3050-5G
TCIAC3050-1GEA
247
DKK
TCIAC3050-1G
TCIAC3050-5G
5-Cyano-2-methylpyridine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
5-Cyano-2-methylpyridine
Formel:
C₇H₆N₂ Molekylvægt: 118.14 g/mol Kogepunkt: 217°C |
MDL Number:
MFCD00038042 CAS-nummer: 3222-48-8 UN nummer: 3439 ADR: 6.1 III |
Specifikationer Testresultater
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 82.0 to 86.0 deg-C |